missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Agencinox™ Rechtwinkliges Tablett
Diese Ablagen eignen sich für zahlreiche Zwecke. Agencinox™ rechteckige Tabletts sind ideal zur Verwendung im medizinischen Bereich.
Marke: Agencinox™ 1217
Beschreibung
- Rechteckiges Tablett
- Edelstahlaufbau
- Lieferbar in einer Vielzahl von Größen
Spezifikation
170 x 110 mm | |
20 mm | |
Edelstahl | |
110 mm | |
Rechteckig |
170 x 110 x 20 mm | |
170 mm | |
Rechtwinkliges Tablett | |
Geräte |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur