Learn More
Gilac™ Rectangular HACCP Container and Lid, 600 x 400 mm
Artikelnummer. 15972874
Click to view available options
Farbe:
Blau
Gelb
Grün
Rot
Weiß
Kapazität (metrisch):
25 l
35 l
55 l
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15972874
Marke: Gilac™ G119918
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Rectangular HACCP Container is a large storage container that includes a lid capable of supporting the weight of heavy loads.
  • Rectangular 600 x 400 HACCP plastic food container
  • For large storage volumes, the lid withstands high loads
  • Multipurpose tray
  • Rewritable ID cartridge for inventory tracking.
  • Design with no retention zone
  • Machine washable
  • Recessed handles for better handling
  • Stackable with lid
  • Compatible with all GILAC 4 and 6 wheel bases
Spezifikation
Typ Food Bin
Material HDPE
Farbe Gelb
Form Rechteckig
Kapazität (angloamerikanisch) 14.5 gal.
Kapazität (metrisch) 55 l
Zertifizierung/Konformität Food Contact Certified
Zur Verwendung mit All GILAC 4 and 6-Wheel Dollies
Zur Verwendung mit (Anwendung) Food Storage
Modell Stackable
Länge (angloamerikanisch) 23.6 in.
Länge (metrisch) 600 mm
Breite (angloamerikanisch) 15.7 in.
Breite (metrisch) 400 mm
Höhe (angloamerikanisch) 13 in.
Höhe (metrisch) 330 mm
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.