Learn More
Gilac™ Rectangular HACCP Container and Lid, 600 x 400 mm
Artikelnummer. 15747629
Click to view available options
Farbe:
Blau
Gelb
Grün
Rot
Weiß
Kapazität (metrisch):
25 l
35 l
55 l
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15747629
Marke: Gilac™ G119718
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Rectangular HACCP Container is a large storage container that includes a lid capable of supporting the weight of heavy loads.
  • Rectangular 600 x 400 HACCP plastic food container
  • For large storage volumes, the lid withstands high loads
  • Multipurpose tray
  • Rewritable ID cartridge for inventory tracking.
  • Design with no retention zone
  • Machine washable
  • Recessed handles for better handling
  • Stackable with lid
  • Compatible with all GILAC 4 and 6 wheel bases
Spezifikation
Typ Food Bin
Material HDPE
Farbe Gelb
Form Rechteckig
Kapazität (metrisch) 25 l
Zertifizierung/Konformität Food Contact Compliance
Zur Verwendung mit All GILAC 4 and 6-Wheel Dollies
Zur Verwendung mit (Anwendung) Food Storage
Enthält Lid
Modell Stackable
Abmessungen (L x B x H) 600 x 400 x 190 mm
Länge (angloamerikanisch) 23.6 in.
Länge (metrisch) 600 mm
Breite (angloamerikanisch) 15.7 in.
Breite (metrisch) 400 mm
Höhe (angloamerikanisch) 7.5 in.
Höhe (metrisch) 190 mm
Gewicht (metrisch) 2.2 kg