Learn More
Gilac™ Rectangular HACCP Container and Lid, 600 x 400 mm
Click to view available options
Farbe:
Blau
Gelb
Grün
Rot
Weiß
Kapazität (metrisch):
25 l
35 l
55 l
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Rectangular 600 x 400 HACCP plastic food container
- For large storage volumes, the lid withstands high loads
- Multipurpose tray
- Rewritable ID cartridge for inventory tracking.
- Design with no retention zone
- Machine washable
- Recessed handles for better handling
- Stackable with lid
- Compatible with all GILAC 4 and 6 wheel bases
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Food Bin |
| Material | HDPE |
| Farbe | Blau |
| Form | Rechteckig |
| Kapazität (metrisch) | 25 l |
| Zertifizierung/Konformität | Food Contact Compliance |
| Zur Verwendung mit | All GILAC 4 and 6-Wheel Dollies |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Food Storage |
| Enthält | Lid |
| Modell | Stackable |
| Mehr anzeigen |