Learn More
Gilac™ Rectangular Container
Rectangular Food Container for sub-zero and ambient temperature storage and transporting raw materials.
27.55 € - 39.20 €
Spezifikation
Typ | Storage Container |
---|---|
Material | HDPE |
Farbe | White |
Form | Rectangular |
Zertifizierung/Konformität | Food Contact Certified |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15912874
|
Gilac™
G119721 |
25 L |
27.55 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15982874
|
Gilac™
G119921 |
55 L |
39.20 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- 600 x 400 rectangular plastic food container
- For sub-zero and ambient temperature storage and transporting raw materials
- No gaps nor overlaps
- Machine washable
- Covering lid for increased hygiene, optional extra
- Stackable without lid
- Compatible with all GILAC 4 and 6-wheel dollies
Spezifikation
Storage Container | |
White | |
Food Contact Certified | |
23.6 in. | |
15.7 in. | |
-40°F to +194°F |
HDPE | |
Rectangular | |
Stackable | |
600 mm | |
400 mm | |
-40°C to +90°C |