missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Zebrafish d2hgdh, mitochondrial Protein
A DNA sequence encoding the Danio rerio (Zebrafish) (Brachydanio rerio) d2hgdh, mitochondrial, was expressed in the hosts and tags indicated.
352.00 € - 3175.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_001074066.1 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 565889 |
Name | d2hgdh, mitochondrial Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16098780
|
enQuireBio™
QP7418-ye-10ug |
10 μg | N/A | ||||||
16038790
|
enQuireBio™
QP7418-ye-50ug |
50 μg | N/A | ||||||
16088780
|
enQuireBio™
QP7418-ye-100ug |
100 μg |
1145.00 €
100 Mikrogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16018790
|
enQuireBio™
QP7418-ye-200ug |
200 μg | N/A | ||||||
16028790
|
enQuireBio™
QP7418-ye-500ug |
500 μg |
2760.00 €
500 Mikrogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16008790
|
enQuireBio™
QP7418-ye-1mg |
1 mg | N/A | ||||||
Spezifikation
NP_001074066.1 | |
d2hgdh, mitochondrial Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Zebrafish | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
565889 | |
Research Use Only | |
d2hgdh | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
ANPANPSAAP PRLPFSRVTQ EDLSFFRALL PGRTITDPDL LKSSNVDWLK TVQGSSDVLL RPKTTEGVSQ ILRYCNERNL AVCPQGGNTG LVGGSVPVFD EIILSTSLMN QVFAFDNISG ILTCQAGCVL ENLSHYLEER DFIMPLDLGA KGSCHIGGNV STNAGGLRLL RYGSLRGTVL GLEVVLADGH VLNCLATLRK DNTGYDLKQL FIGSEGTLGV ITAVSILCPR KPKAVNVAFL GCSSFQQLLE TFQCCRGMLG EILSAFEFLD ASCMNLLEKH LKLTNPITEC PFYIVIETAG SNATHDEEKL HQFLEEVMTS SLVTDGTVAT EATKIKALWS LRERVTEALT HEGYTYKYDI SLPVEKIYDL VQDMRRHLGG MAKNVVGYGH VGDGNLHLNI TSPSKDFDLL AAIEPYVYEW TSQWKGSISA EHGLGLKKRN YIYYSKPSEA VALMGSIKAM LDPKGILNPY KTLPDNIN | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
enQuireBio™ Recombinant Zebrafish d2hgdh, mitochondrial Protein