Learn More
Novus Biologicals™ Recombinant Western Blot Protein Standards (12-90 kDa)
Recombinant Protein
124.00 € - 319.00 €
Spezifikation
Puffer | 125 mM Tris-HCl, pH 6.8, 10 mM DTT, 2 mM EDTA, 2 % (W/V) SDS, 10 % (W/V) Glycerol, 0.01% (W/V) Bromophenol blue |
---|---|
Inhalt und Lagerung | Store at -20°C. |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Western Blot |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
18634970
|
Novus Biologicals™
NBP3-11650-50Tests |
50 Tests |
124.00 €
1 Set |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
18664901
|
Novus Biologicals™
NBP3-11650-250Tests |
250 Tests |
319.00 €
1 Set |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Spezifikation
125 mM Tris-HCl, pH 6.8, 10 mM DTT, 2 mM EDTA, 2 % (W/V) SDS, 10 % (W/V) Glycerol, 0.01% (W/V) Bromophenol blue | |
Store at -20°C. | |
Western Blot |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Novus Biologicals™ Recombinant Western Blot Protein Standards (12-90 kDa)