Learn More
Recombinant VHH Alpaca, anti-Mouse, Alexa Fluor 647, Clone: CTK0107, Proteintech ChromoTek
Alpaca Monoclonal Antibody
90.00 € - 317.00 €
Spezifikation
Antigen | Recombinant VHH |
---|---|
Klon | CTK0107 |
Anwendungen | Immunofluorescence, Western Blot |
Klassifikation | Monoclonal |
Konjugat | Alexa Fluor 647 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17313483
|
Chromotek
sms3AF647-1-10 |
10 μL |
90.00 €
10 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
17323483
|
Chromotek
SMS3AF647-1-100 |
100 μL |
317.00 €
100 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Nano-Secondary™ alpaca anti-mouse IgG3, Fab-specific recombinant VHH is an anti-mouse IgG subclass specific antibody. This secondary antibody product consists of a Nanobody that binds to mouse IgG3 with high affinity & specificity.
Spezifikation
Recombinant VHH | |
Immunofluorescence, Western Blot | |
Alexa Fluor 647 | |
Mouse | |
Store at -20°C short term or -80°C long term. Aliquot upon delivery. Avoid freeze-thaw cycles. |
CTK0107 | |
Monoclonal | |
Alpaca | |
Secondary |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Recombinant VHH Alpaca, anti-Mouse, Alexa Fluor 647, Clone: CTK0107, Proteintech ChromoTek