Learn More
Recombinant VHH Alpaca, anti-Mouse, Alexa Fluor 488, Clone: CTK0105 and CTK0106, Proteintech ChromoTek
Alpaca Monoclonal Antibody
90.00 € - 317.00 €
Spezifikation
Antigen | Recombinant VHH |
---|---|
Klon | CTK0105 and CTK0106 |
Anwendungen | Immunofluorescence, Western Blot |
Wirtsspezies | Alpaca |
Zielspezies | Mouse |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17353473
|
Chromotek
SMS2BAF488-1-10 |
10 μL |
90.00 €
10 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
17363473
|
Chromotek
sms2bAF488-1-100 |
100 μL |
317.00 €
100 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Nano-Secondary™ alpaca anti-mouse IgG2b, Fc-specific recombinant VHH is an anti-mouse IgG subclass specific antibody. This secondary antibody product consists of Nanobodies that bind to mouse IgG2b with high affinity & specificity.
Spezifikation
Recombinant VHH | |
Immunofluorescence, Western Blot | |
Mouse |
CTK0105 and CTK0106 | |
Alpaca |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Recombinant VHH Alpaca, anti-Mouse, Alexa Fluor 488, Clone: CTK0105 and CTK0106, Proteintech ChromoTek