Learn More
Recombinant VHH Alpaca, anti-Mouse, Alexa Fluor 488, Clone: CTK0103 and CTK0104, Proteintech ChromoTek
Alpaca Monoclonal Antibody
90.00 € - 328.10 €
Spezifikation
Antigen Recombinant VHH
Klon CTK0103 and CTK0104
Anwendungen Immunofluorescence, Western Blot, Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Konjugat Alexa Fluor 488
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
17393463
Unterlagen ansehen
Chromotek
sms1AF488-1-10
10 μL
90.00 €
10 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
17303473
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Chromotek
SMS1AF488-1-100
100 μL
328.10 €
100 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Nano-Secondary™ alpaca anti-mouse IgG1, Fc-specific recombinant VHH is an anti-mouse IgG subclass specific antibody. This secondary antibody product consists of Nanobodies that bind to mouse IgG1 with high affinity & specificity.
Spezifikation
Spezifikation
Recombinant VHH
Immunofluorescence, Western Blot, Flow Cytometry
Alexa Fluor 488
Mouse
Store at -20°C short term or -80°C long term. Aliquot upon delivery. Avoid freeze-thaw cycles.
CTK0103 and CTK0104
Monoclonal
Alpaca
Secondary
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Recombinant VHH Alpaca, anti-Mouse, Alexa Fluor 488, Clone: CTK0103 and CTK0104, Proteintech ChromoTek