Learn More
Recombinant VHH Alpaca, anti-Human, anti-Rabbit, Unconjugated, Clone: CTK0101, Proteintech ChromoTek
Alpaca Monoclonal Antibody
Marke:  Chromotek srbGCys2-1-500
Artikelnummer. 17313503
  • 624.00 € / 500 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
500 μg Nano-Secondary™ for human IgG and rabbit IgG: alpaca monoclonal Nanobody, Fc-specific VHH, for 2x Cys conjugation, clone [CTK0101].
Spezifikation
Spezifikation
Recombinant VHH
Monoclonal
Unconjugated
500 μg
Human, Rabbit
Immunofluorescence, Western Blot, Flow Cytometry
CTK0101
Alpaca
Secondary
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Recombinant VHH Alpaca, anti-Human, anti-Rabbit, Unconjugated, Clone: CTK0101, Proteintech ChromoTek > 500 μg