Learn More
enQuireBio™ Recombinant S. cerevisiae Serine--tRNA ligase, cytoplasmic Protein
A DNA sequence encoding the Saccharomyces cerevisiae (strain ATCC 204508 / S288c) (Baker's yeast) Serine--tRNA ligase, cytoplasmic, was expressed in the hosts and tags indicated.
309.00 € - 3545.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_010306.1 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 851587 |
Name | S. cerevisiae Serine--tRNA ligase, cytoplasmic Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16068060
|
enQuireBio™
QP7297-ec-10ug |
10 μg | N/A | ||||||
16008070
|
enQuireBio™
QP7297-ec-50ug |
50 μg | N/A | ||||||
16058060
|
enQuireBio™
QP7297-ec-100ug |
100 μg |
1025.00 €
100 Mikrogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16088060
|
enQuireBio™
QP7297-ec-200ug |
200 μg | N/A | ||||||
16098060
|
enQuireBio™
QP7297-ec-500ug |
500 μg | N/A | ||||||
16078060
|
enQuireBio™
QP7297-ec-1mg |
1 mg |
3545.00 €
1 Milligramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Spezifikation
NP_010306.1 | |
S. cerevisiae Serine--tRNA ligase, cytoplasmic Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
S. cerevisiae | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
851587 | |
Research Use Only | |
SES1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MLDINQFIED KGGNPELIRQ SQKARNASVE IVDEIISDYK DWVKTRFELD ELNKKFNKLQ KDIGLKFKNK EDASGLLAEK EKLTQQKKEL TEKEQQEDKD LKKKVFQVGN IVHPSVVVSN DEENNELVRT WKPEDLEAVG PIASVTGKPA SLSHHEILLR LDGYDPDRGV KICGHRGYFF RNYGVFLNQA LINYGLQFLA AKGYIPLQAP VMMNKELMSK TAQLSEFDEE LYKVIDGEDE KYLIATSEQP ISAYHSGEWF EKPQEQLPIH YVGYSSCFRR EAGSHGKDAW GVFRVHAFEK IEQFVITEPE KSWEEFEKMI SYSEEFYKSL KLPYRIVGIV SGELNNAAAK KYDLEAWFPY QKEYKELVSC SNCTDYQSRN LEIRCGIKKM GDREKKYVHC LNSTLAATQR ALCCILENYQ TEDGLVVPEV LRKYIPGEPE FLPFVNELPK NSTSSKDKKK KN | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |