Learn More
enQuireBio™ Recombinant S. cerevisiae Pyruvate carboxylase 1 Protein
A DNA sequence encoding the Saccharomyces cerevisiae (strain ATCC 204508 / S288c) (Baker's yeast) Pyruvate carboxylase 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP7045-ec-200ug
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16097150
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Spezifikation
NP_011453.1
S. cerevisiae Pyruvate carboxylase 1 Protein
Research Use Only
PYC1
Recombinant Protein
E. coli
EKNKILVANR GEIPIRIFRT AHELSMQTVA IYSHEDRLST HKQKADEAYV IGEVGQYTPV GAYLAIDEII SIAQKHQVDF IHPGYGFLSE NSEFADKVVK AGITWIGPPA EVIDSVGDKV SARNLAAKAN VPTVPGTPGP IETVEEALDF VNEYGYPVII KAAFGGGGRG MRVVREGDDV ADAFQRATSE ARTAFGNGTC FVERFLDKPK HIEVQLLADN HGNVVHLFER DCSVQRRHQK VVEVAPAKTL PREVRDAILT DAVKLAKECG YRNAGTAEFL VDNQNRHYFI EINPRIQVEH TITEEITGID IVAAQIQIAA GASLPQLGLF QDKITTRGFA IQCRITTEDP AKNFQPDTGR IEVYRSAGGN GVRLDGGNAY AGTIISPHYD SMLVKCSCSG STYEIVRRKM IRALIEFRIR GVKTNIPFLL TLLTNPVFIE GTYWTTFIDD TPQ
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
852818
200 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
S. cerevisiae
His
Tris-based buffer, 50% glycerol