Learn More
enQuireBio™ Recombinant S. cerevisiae DNA repair and recombination protein RAD52 Protein
A DNA sequence encoding the Saccharomyces cerevisiae (strain ATCC 204508 / S288c) (Baker's yeast) DNA repair and recombination protein RAD52, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP7366-ec-1mg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16088470
  • 3545.00 € / 1 Milligramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
NP_013680.2
S. cerevisiae DNA repair and recombination protein RAD52 Protein
Research Use Only
RAD52
Recombinant Protein
E. coli
IFGYNGWSTE VKSVVIDFLD ERQGKFSIGC TAIVRVTLTS GTYREDIGYG TVENERRKPA AFERAKKSAV TDALKRSLRG FGNALGNCLY DKDFLAKIDK VKFDPPDFDE NNLFRPTDEI SESSRTNTLH ENQEQQQYPN KRRQLTKVTN TNPDSTKNLV KIENTVSRGT PMMAAPAEAN SKNSSNKDTD LKSLDASKQD QDDLLDDSLM FSDDFQDDDL INM
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
854976
1 mg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
S. cerevisiae
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol