Learn More
enQuireBio™ Recombinant S. cerevisiae DDP1 Protein
A DNA sequence encoding the Saccharomyces cerevisiae (strain ATCC 204508 / S288c) (Baker's yeast) DDP1, was expressed in the hosts and tags indicated.
309.00 € - 3545.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_014806.1 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 854334 |
Name | S. cerevisiae DDP1 Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16092251
|
enQuireBio™
QP8030-ec-10ug |
10 μg | N/A | ||||||
16032261
|
enQuireBio™
QP8030-ec-50ug |
50 μg | N/A | ||||||
16082251
|
enQuireBio™
QP8030-ec-100ug |
100 μg |
1025.00 €
100 Mikrogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16012261
|
enQuireBio™
QP8030-ec-200ug |
200 μg | N/A | ||||||
16022261
|
enQuireBio™
QP8030-ec-500ug |
500 μg | N/A | ||||||
16002261
|
enQuireBio™
QP8030-ec-1mg |
1 mg |
3545.00 €
1 Milligramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Specifications
NP_014806.1 | |
S. cerevisiae DDP1 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
S. cerevisiae | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
854334 | |
Research Use Only | |
DDP1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
GKTADNHGPV RSETAREGRE NQVYSPVTGA RLVAGCICLT PDKKQVLMIT SSAHKKRWIV PKGGVEKDEP NYETTAQRET WEEAGCIGKI VANLGTVEDM RPPKDWNKDI KQFENSRKDS EVAKHPPRTE FHFYELEIEN LLDKFPECHK RHRKLYSYTE AKQNLIDAKR PELLEALNRS AIIKDDK | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
enQuireBio™ Recombinant S. cerevisiae DDP1 Protein