missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant S. cerevisiae Alanine / arginine aminopeptidase Protein
A DNA sequence encoding the Saccharomyces cerevisiae (strain ATCC 204508 / S288c) (Baker's yeast) Alanine/arginine aminopeptidase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke: enQuireBio™ QP7127-500ug
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
NP_011913.1 | |
S. cerevisiae Alanine / arginine aminopeptidase Protein | |
Research Use Only | |
AAP1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MSREVLPNNV TPLHYDITLE PNFRAFTFEG SLKIDLQIND HSINSVQINY LEIDFHSARI EGVNAIEVNK NENQQKATLV FPNGTFENLG PSAKLEIIFS GILNDQMAGF YRAKYTDKVT GETKYMATTQ MEATDARRAF PCFDEPNLKA TFAVTLVSES FLTHLSNMDV RNETIKEGKK YTTFNTTPKM STYLVAFIVA DLRYVESNNF RIPVRVYSTP GDEKFGQFAA NLAARTLRFF EDTFNIEYPL PKMDMVAVHE FSAGAMENWG LVTYRVIDLL LDIENSSLDR IQRVAEVIQH ELAHQWFGNL VTMDWWEGLW LNEGFATWMS WYSCNKFQPE WKVWEQYVTD NLQRALNLDS LRSSHPIEVP VNNADEINQI FDAISYSKG | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |
856443 | |
500 μg | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
S. cerevisiae | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur