Learn More
enQuireBio™ Recombinant S. aureus Gamma-hemolysin component C Protein
A DNA sequence encoding the Staphylococcus aureus (strain MRSA252) Gamma-hemolysin component C, was expressed in the hosts and tags indicated.
309.00 € - 3545.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer WP_000916697.1
Name S. aureus Gamma-hemolysin component C Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol hlgC
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 6
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16070501
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP7736-ec-10ug
10 μg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
16010511
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP7736-ec-50ug
50 μg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
16060501
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP7736-ec-100ug
100 μg
1025.00 €
100 Mikrogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16090501
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP7736-ec-200ug
200 μg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
16000511
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP7736-ec-500ug
500 μg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
16080501
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP7736-ec-1mg
1 mg
3545.00 €
1 Milligramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
WP_000916697.1
Research Use Only
hlgC
Recombinant Protein
E. coli
ANDTEDIGKG NDVEIIKRTE DKTSNKWGVT QNIQFDFVKD KKYNKDALIL KMQGFISSRT TYYNYKNTNH IKSMRWPFQY NIGLKTNDKY VSLINYLPKN KIESTNVSQT LGYNIGGNFQ SAPSLGGNGS FNYSKSISYT QQNYVSEVEQ QNSKSVLWGV KANSFATESG QKSAFDSDLF VGYKPHSKDP RDYFVPDSEL PPLVQSGFNP SFIATVSHEK GSSDTSEFEI TYGRNMDVTH AIKRSTHYGN SYLDGHRVHN AFKNRNYTVK YEVNWKTHEI KVKGQN
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
S. aureus Gamma-hemolysin component C Protein
Not determined.
Full Length
S. aureus
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol