Learn More
enQuireBio™ Recombinant S. aureus Exfoliative toxin A Protein
A DNA sequence encoding the Staphylococcus aureus Exfoliative toxin A, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP7304-ec-50ug
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16038100
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Spezifikation
WP_001065781.1
50 μg
Not determined.
Full Length
S. aureus
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
S. aureus Exfoliative toxin A Protein
Research Use Only
eta
Recombinant Protein
E. coli
EVSAEEIKKH EEKWNKYYGV NAFNLPKELF SKVDEKDRQK YPYNTIGNVF VKGQTSATGV LIGKNTVLTN RHIAKFANGD PSKVSFRPSI NTDDNGNTET PYGEYEVKEI LQEPFGAGVD LALIRLKPDQ NGVSLGDKIS PAKIGTSNDL KDGDKLELIG YPFDHKVNQM HRSEIELTTL SRGLRYYGFT VPGNSGSGIF NSNGELVGIH SSKVSHLDRE HQINYGVGIG NYVKRIINEK NE
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.