Learn More
enQuireBio™ Recombinant S. aureus Exfoliative toxin A Protein
A DNA sequence encoding the Staphylococcus aureus Exfoliative toxin A, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP7304-ec-1mg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16008100
  • 3405.00 € / 1 Milligramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
WP_001065781.1
1 mg
Not determined.
Full Length
S. aureus
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
S. aureus Exfoliative toxin A Protein
Research Use Only
eta
Recombinant Protein
E. coli
EVSAEEIKKH EEKWNKYYGV NAFNLPKELF SKVDEKDRQK YPYNTIGNVF VKGQTSATGV LIGKNTVLTN RHIAKFANGD PSKVSFRPSI NTDDNGNTET PYGEYEVKEI LQEPFGAGVD LALIRLKPDQ NGVSLGDKIS PAKIGTSNDL KDGDKLELIG YPFDHKVNQM HRSEIELTTL SRGLRYYGFT VPGNSGSGIF NSNGELVGIH SSKVSHLDRE HQINYGVGIG NYVKRIINEK NE
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.