Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rotavirus A Outer capsid protein VP4 Protein
A DNA sequence encoding the Rotavirus A (strain Human/United Kingdom/ST3/1975 G4-P2A[6]-I1-R1-C1-M1-A1-N1-T1-E1-H1) (RV-A) (Rotavirus A (strain St. Thomas 3)) Rotavirus A Outer capsid protein VP4, was expressed in the hosts and tags indicated.
437.00 € - 3545.00 €
Spezifikation
Name | Rotavirus A Outer capsid protein VP4 Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
Proteinlänge | Full Length |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16007220
|
enQuireBio™
QP7052-ec-50ug |
50 μg | N/A | ||||||
16067210
|
enQuireBio™
QP7052-ec-100ug |
100 μg |
1025.00 €
100 Mikrogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16087210
|
enQuireBio™
QP7052-ec-200ug |
200 μg | N/A | ||||||
16097210
|
enQuireBio™
QP7052-ec-500ug |
500 μg | N/A | ||||||
16077210
|
enQuireBio™
QP7052-ec-1mg |
1 mg |
3545.00 €
1 Milligramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Spezifikation
Rotavirus A Outer capsid protein VP4 Protein | |
Not determined. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
AQVSEDIIIS KTSLWKEMQY NRDIIIRFKF NNSIIKLGGL GYKWSEISFK AANYQYNYLR DGEQVTAHTT CSVNGVNNFS YNGGLLPTHF SISRYEVIKE NSYVYVDYWD DSQAFRNMVY VRSLAANLNS VKCSGGNYNF QMPVGAWPVM SGGAVSLHFA GVTLSTQFTD FVSLNSLRFR FSLTVEEPPF SILRTRVSGL YGLPASNPNS GHEYYEIAGR FSLISLVPSN DDY | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
Research Use Only | |
Full Length | |
Rotavirus | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |