Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat Lumican / LUM Protein
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) Lumican / LUM, was expressed in the hosts and tags indicated.
631.00 € - 1760.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_112312.1 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 81682 |
Name | Lumican / LUM Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16082480
|
enQuireBio™
QP6324-ma-20ug |
20 μg |
631.00 €
20 Mikrogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16092480
|
enQuireBio™
QP6324-ma-50ug |
50 μg | N/A | ||||||
16072480
|
enQuireBio™
QP6324-ma-100ug |
100 μg |
1760.00 €
100 Mikrogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Spezifikation
NP_112312.1 | |
Lumican / LUM Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Rat | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
81682 | |
Research Use Only | |
Lum | |
Recombinant Protein | |
Mammal | |
QYYDYDAPLF MYGELSPNCA PECNCPHSYP TAMYCDDLKL KSVPMVPPGI KYLYLRNNQI DHIDEKAFEN VTDLQWLILD HNLLENSKIK GKVFSKLKQL KKLHINYNNL TESVGPLPKS LQDLQLANNK ISKLGSFDGL VNLTFIYLQH NQLKEEAVSA SLKGLKSLEY LDLSFNQMSK LPAGLPTSLL TLYLDNNKIT NIPDEYFNRF TGLQYLRLSH NELADSGVPG NSFNISSLLE LDLSYNKLKS IPTVNENLEN YYLEVNKLEK FDVKSFCKIL GPLSYSKIKH LRLDGNPLTQ SSLPPDMYEC LRVANEITVN | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
enQuireBio™ Recombinant Rat Lumican / LUM Protein