Learn More
R&D Systems™ Recombinant Rat LIX Protein
Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Bioactivity
373.00 €
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) 60665
Molekulargewicht 10.1 kDa
Name LIX
Menge 25 μg
Quelle E. coli-derived rat LIX protein Ala38-Arg125 & Ala38-Lys117
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Zusammensetzung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Zusammensetzung Preis Menge & Verfügbarkeit  
18345627
Unterlagen ansehen
R&D Systems™
543-RL-025
Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in Acetonitrile and TFA with BSA as a carrier protein.
373.00 €
25 Mikrogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
18319467
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
R&D Systems™
543-RL-025/CF
Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in Acetonitrile and TFA.
373.00 €
25 Mikrogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The Recombinant Rat LIX Protein is derived from E. coli. The Recombinant Rat LIX Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
Spezifikation
Spezifikation
60665
LIX
E. coli-derived rat LIX protein Ala38-Arg125 & Ala38-Lys117
Unconjugated
97%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain.
10.1 kDa
25 μg
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution.
Recombinant
Videos