Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat ICOS / AILIM / CD278 Protein
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) ICOS / AILIM / CD278, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00 € - 3545.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_072132.1
Gen-ID (Entrez) 64545
Name ICOS / AILIM / CD278 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 6
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16073411
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP8229-ec-10ug
10 μg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
16013421
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP8229-ec-50ug
50 μg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
16063411
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP8229-ec-100ug
100 μg
800.00 €
100 Mikrogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16093411
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP8229-ec-200ug
200 μg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
16003421
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP8229-ec-500ug
500 μg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
16083411
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP8229-ec-1mg
1 mg
3545.00 €
1 Milligramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NP_072132.1
ICOS / AILIM / CD278 Protein
Not determined.
Extracellular Domain
Rat
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
64545
Research Use Only
ICOS
Recombinant Protein
E. coli
ELNDLANHRM FSFHDGGVQI SCNYPETVQQ LKMQLFKDRE VLCDLTKTKG SGNTVSIKNP MSCPYQLSNN SVSFFLDNAD SSQGSYFLCS LSIFDPPPFQ EKNLSGGYLL IYESQLCCQL KLWLP
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
enQuireBio™ Recombinant Rat ICOS / AILIM / CD278 Protein