Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat HGF / Hepatocyte Growth Factor Protein
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) HGF / Hepatocyte Growth Factor, was expressed in the hosts and tags indicated.
326.00 € - 2645.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_058713.1 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 24446 |
Name | HGF / Hepatocyte Growth Factor Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16085531
|
enQuireBio™
QP8607-ec-10ug |
10 μg |
326.00 €
10 Mikrogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16025541
|
enQuireBio™
QP8607-ec-50ug |
50 μg | N/A | ||||||
16075531
|
enQuireBio™
QP8607-ec-100ug |
100 μg |
800.00 €
100 Mikrogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16005541
|
enQuireBio™
QP8607-ec-200ug |
200 μg | N/A | ||||||
16015541
|
enQuireBio™
QP8607-ec-500ug |
500 μg | N/A | ||||||
16095531
|
enQuireBio™
QP8607-ec-1mg |
1 mg | N/A | ||||||
Spezifikation
NP_058713.1 | |
HGF / Hepatocyte Growth Factor Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Rat | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
24446 | |
Research Use Only | |
HGF | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
TIVNLDHPVI SCAKTKQLRV VNGIPTQTTV GWMVSLKYRN KHICGGSLIK ESWVLTARQC FPARNKDLKD YEAWLGIHDV HERGEEKRKQ ILNISQLVYG PEGSDLVLLK LARPAILDNF VSTIDLPSYG CTIPEKTTCS IYGWGYTGLI NADGLLRVAH LYIMGNEKCS QHHQGKVTLN ESELCAGAEK IGSGPCEGDY GGPLICEQHK MRMVLGVIVP GRGCAIPNRP GIFVRVAYYA KWIHKVILTY KL | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |