Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat CXCL13 / BCA-1 / BLC Protein
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) CXCL13 / BCA-1 / BLC, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP8592-ec-1mg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16075461
  • 3545.00 € / 1 Milligramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
NP_001017496.1
CXCL13 / BCA-1 / BLC Protein
Research Use Only
CXCL13
Recombinant Protein
E. coli
LETHYTNLKC RCSKVSSTFI NLILVDWIQV IRPGNGCPKT EIIFWTKAKK AICVNPTARW LPKVLKFVRR SITSTPQAPV SKKRAA
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
498335
1 mg
Not determined.
Full Length
Rat
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol