Learn More
R&D Systems™ Recombinant Rat BOK Western Blot Standard Protein
Extensive quality control produces lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility.
Marke:  R&D Systems™ WBC004
Artikelnummer. 18389257
  • 153.00 € / 100 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
The Recombinant Rat BOK Western Blot Standard Protein has been validated for the following applications: Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
29884
1 Vial
Unconjugated
BOK Western Blot Standard
Store the unopened product at -20 to -70° C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Recombinant
Produktvorschläge