Learn More
Novex™ Recombinant Protein A-Sepharose™ 4B
Artikelnummer. p-7076200
Click to view available options
Menge:
5 ml
25 ml
Packungsgröße:
5 Milliliter
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10252783
Marke: Novex™ 101141
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Rekombinante Protein A-Sepharose™ B
Dieses Produkt wird durch die kovalente Kopplung von hochgereinigtem, in E. Coli produziertem Staph. aureus Cowan-Stamm Protein A an Sepharose™ 4B hergestellt.
Dieses Produkt wird als 50%ige Suspension geliefert, bestehend aus rekombinanter Protein A-Sepharose™ 4B und PBS (10 mM phosphatgepufferte Kochsalzlösung, pH 7,4 mit 0,1 %).
Anwendungen: Immunglobulin-Affinitätsreinigung, Immunpräzipitation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Protein A
Säulentyp Affinity
Stationäre Phase Protein A
Inhalt und Lagerung 2 °C bis 8 °C. Nicht einfrieren.
Dieses Produkt wird als 50%ige Suspension geliefert (5 ml rekombinante Protein A Sepharose™ 4B + 5 ml PBS), Nasseis
Menge 5 ml
Form Suspension