missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Novus Biologicals™ Recombinant Protein A Long Form Protein
Recombinant Protein
85.00 € - 229.00 €
Spezifikation
Konzentration | LYOPH |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | PAGE, Bioactivity |
Zusammensetzung | Lyophilized from additive free solution. |
Gen-ID (Entrez) | 3919448 |
Molekulargewicht | 46.7 kDa |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
18480162
|
Novus Biologicals™
NBP2-35019 |
10 mg |
85.00 €
10 Milligramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
18487551
|
Novus Biologicals™
NBP2-35019-100mg |
100 mg |
229.00 €
100 Milligramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Protein A is a genetically engineered protein containing 5 IgG-binding regions of protein A. The recombinant Protein A is ideal for purification of polyclonal or monoclonal IgG antibodies. Protein A binds to various human, mouse and rat IgG subclasses (e.g., human IgG1, IgG2, IgG4; mouse IgG2a, IgG2b, IgG3;rat IgG2c). It also binds to total IgG from rabbit, guinea pig, pig, dog and cat.Spezifikation
LYOPH | |
Lyophilized from additive free solution. | |
46.7 kDa | |
Less than 0.1 EU/ug of Protein A as determined by LAL method. | |
Reconstitute with distilled water or saline. | |
>97% by SDS-PAGE |
PAGE, Bioactivity | |
3919448 | |
Store at -20°C to -70°C as supplied. After reconstitution, store at 2°C to 8°C for 1 month and at -20°C to -70°C for long term storage. Avoid repeated freeze-thaw cycles. | |
Immunoglobulin G binding protein A, SPA, Staphylococcal protein A | |
Biologically Active Proteins, Epitope Tags | |
Protein A |