Learn More
enQuireBio™ Recombinant Pig Prolactin / PRL Protein
A DNA sequence encoding the Sus scrofa (Pig) Prolactin / PRL, was expressed in the hosts and tags indicated.
352.00 € - 3175.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_999091.1 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 396965 |
Name | Prolactin / PRL Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16053970
|
enQuireBio™
QP6531-ye-10ug |
10 μg | N/A | ||||||
16093970
|
enQuireBio™
QP6531-ye-50ug |
50 μg | N/A | ||||||
16043970
|
enQuireBio™
QP6531-ye-100ug |
100 μg |
1145.00 €
100 Mikrogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16073970
|
enQuireBio™
QP6531-ye-200ug |
200 μg | N/A | ||||||
16083970
|
enQuireBio™
QP6531-ye-500ug |
500 μg |
2760.00 €
500 Mikrogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16063970
|
enQuireBio™
QP6531-ye-1mg |
1 mg | N/A | ||||||
Spezifikation
NP_999091.1 | |
Prolactin / PRL Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Pig | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
396965 | |
Research Use Only | |
PRL | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
LPICPSGAVN CQVSLRDLFD RAVILSHYIH NLSSEMFNEF DKRYAQGRGF ITKAINSCHT SSLSTPEDKE QAQQIHHEVL LNLILRVLRS WNDPLYHLVT EVRGMQEAPD AILSRAIEIE EQNKRLLEGM EKIVGQVHPG IKENEVYSVW SGLPSLQMAD EDTRLFAFYN LLHCLRRDSH KIDNYLKLLK CRIIYDSNC | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |