missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Pig CALR / Calreticulin Protein

A DNA sequence encoding the Sus scrofa (Pig) CALR / Calreticulin, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marke:  enQuireBio™ QP9027-ye-50ug

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 16007491

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

NP_001167604.1
CALR / Calreticulin Protein
Research Use Only
Calr
Recombinant Protein
Yeast
EPTIYFKEQF LDGDGWTDRW IESKHKPDFG RFVLSSGKFY GDQEKDKGLQ TSQDARFYAL SARFEPFSNK GQTLVVQFTV KHEQNIDCGG GYVKLFPDGL DQTDMHGDSE YNIMFGPDIC GPGTKKVHVI FNYKGKNVLI NKDIRCKDDE FTHLYTLIVR PDNTYEVKID NSQVESGSLE DDWDFLPPKK IKDPDAVKPE DWDERAKIDD PTDSKPEDWD KPEHIPDPDA KKPEDWDEEM DGEWEPPVIQ NPEYKGEWKP RQIDNPDYKG TWIHPEIDNP EYSPDSNIYA YENFAVLGLD LWQVKSGTIF DNFLITNDEA YAEEFGNETW GVTKAAEKQM KDKQDEEQRL KEEEEEKKRK EEEEVDKEDE EDKDEDEEEE DEKEEEEEED AAAGQAKDEL
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
100381266
50 μg
Not determined.
Full Length
Pig
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote