Learn More
enQuireBio™ Recombinant P. aeruginosa PA-I galactophilic lectin Protein
A DNA sequence encoding the Pseudomonas aeruginosa (strain ATCC 15692 / PAO1 / 1C / PRS 101 / LMG 12228) PA-I galactophilic lectin, was expressed in the hosts and tags indicated. option, ab
458.00 € - 3905.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_251260.1 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 882335 |
Name | P. aeruginosa PA-I galactophilic lectin Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16076940
|
enQuireBio™
QP6995-10ug |
10 μg |
458.00 €
10 Mikrogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16016950
|
enQuireBio™
QP6995-50ug |
50 μg |
656.00 €
50 Mikrogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16066940
|
enQuireBio™
QP6995-100ug |
100 μg |
1120.00 €
100 Mikrogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16096940
|
enQuireBio™
QP6995-200ug |
200 μg |
1835.00 €
200 Mikrogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16006950
|
enQuireBio™
QP6995-500ug |
500 μg |
2455.00 €
500 Mikrogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16086940
|
enQuireBio™
QP6995-1mg |
1 mg |
3905.00 €
1 Milligramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Spezifikation
NP_251260.1 | |
P. aeruginosa PA-I galactophilic lectin Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
P. aeruginosa | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
882335 | |
Research Use Only | |
lecA | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
AWKGEVLANN EAGQVTSIIY NPGDVITIVA AGWASYGPTQ KWGPQGDREH PDQGLICHDA FCGALVMKIG NSGTIPVNTG LFRWVAPNNV QGAITLIYND VPGTYGNNSG SFSVNIGKDQ S | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
enQuireBio™ Recombinant P. aeruginosa PA-I galactophilic lectin Protein