missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mycoplasma Putative proline iminopeptidase Protein
A DNA sequence encoding the Mycoplasma pneumoniae (strain ATCC 29342 / M129) Putative proline iminopeptidase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke: enQuireBio™ QP6964-100ug
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
NP_109710.1 | |
Mycoplasma Putative proline iminopeptidase Protein | |
Research Use Only | |
Pip | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MNTSPKQSGY LKVGNGHEVY FWTAGNPQGK SALYVHGGPG SGTDAGCLKY FDLDTTYVIL LDQRGCGQSK AVNPLLHNTT QDLVGDLEAL RQHLKLERWT LFGGSWGSTL ALVYAITHPQ VVEQVFLRAL FLGREQDWAE MLLGLGKLFY PYEHQTLLKA IPQACRTDFT KFTNYFYEVL QGNDSALKTQ LANAWVKWEN TLLSPISYVK DEKAEDANFT FKLALLECHY AKHHSFLKPN FILENVAVLK DKPVHLIHGR FDLVCPLSQA LELKRALPTL NLYVTNNAGH SGSDPNNLTT IKHLLKTQL | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |
876978 | |
100 μg | |
Not determined. | |
Full Length | |
Mycoplasma | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur