Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mycoplasma Putative proline iminopeptidase Protein
A DNA sequence encoding the Mycoplasma pneumoniae (strain ATCC 29342 / M129) Putative proline iminopeptidase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP6964-500ug
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16026900
  • 2455.00 € / 500 Mikrogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
NP_109710.1
Mycoplasma Putative proline iminopeptidase Protein
Research Use Only
Pip
Recombinant Protein
E. coli
MNTSPKQSGY LKVGNGHEVY FWTAGNPQGK SALYVHGGPG SGTDAGCLKY FDLDTTYVIL LDQRGCGQSK AVNPLLHNTT QDLVGDLEAL RQHLKLERWT LFGGSWGSTL ALVYAITHPQ VVEQVFLRAL FLGREQDWAE MLLGLGKLFY PYEHQTLLKA IPQACRTDFT KFTNYFYEVL QGNDSALKTQ LANAWVKWEN TLLSPISYVK DEKAEDANFT FKLALLECHY AKHHSFLKPN FILENVAVLK DKPVHLIHGR FDLVCPLSQA LELKRALPTL NLYVTNNAGH SGSDPNNLTT IKHLLKTQL
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
876978
500 μg
Not determined.
Full Length
Mycoplasma
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol