Learn More
R&D Systems™ Recombinant Mouse VEGF-B 167 Protein
Extensive quality control produces lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility.
382.00 €
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) 22339
Molekulargewicht 19 kDa (monomer)
Name VEGF-B 167
Menge 25 μg
Quelle E. coli-derived mouse VEGF-B protein Pro22-Lys188
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Zusammensetzung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Zusammensetzung Preis Menge & Verfügbarkeit  
18337497
Unterlagen ansehen
R&D Systems™
2595-VE-025
Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in Acetonitrile and TFA with BSA as a carrier protein.
382.00 €
25 Mikrogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
18137020
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
R&D Systems™
2595-VE-025/CF
Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in Acetonitrile and TFA.
382.00 €
25 Mikrogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The Recombinant Mouse VEGF-B 167 Protein is derived from E. coli. The Recombinant Mouse VEGF-B 167 Protein has been validated for the following applications: Binding Activity.
Spezifikation
Spezifikation
22339
VEGF-B 167
E. coli-derived mouse VEGF-B protein Pro22-Lys188
Disulfide-linked homodimer
Recombinant
19 kDa (monomer)
25 μg
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution.
Unconjugated
95%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain.