missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Tryptase Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Tryptase, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00 € - 2645.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_112464.4 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 100503895 |
Name | Tryptase Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16046140
|
enQuireBio™
QP6831-ye-10ug |
10 μg | N/A | ||||||
16086140
|
enQuireBio™
QP6831-ye-50ug |
50 μg | N/A | ||||||
16036140
|
enQuireBio™
QP6831-ye-100ug |
100 μg |
800.00 €
100 Mikrogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16066140
|
enQuireBio™
QP6831-ye-200ug |
200 μg | N/A | ||||||
16076140
|
enQuireBio™
QP6831-ye-500ug |
500 μg |
2285.00 €
500 Mikrogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16056140
|
enQuireBio™
QP6831-ye-1mg |
1 mg | N/A | ||||||
Spezifikation
NP_112464.4 | |
Tryptase Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Mouse | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
100503895 | |
Research Use Only | |
Tpsab1 | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
AHGNKWPWQV SLRANDTYWM HFCGGSLIHP QWVLTAAHCV GPDVADPNKV RVQLRKQYLY YHDHLMTVSQ IITHPDFYIV QDGADIALLK LTNPVNISDY VHPVPLPPAS ETFPSGTLCW VTGWGNIDNG VNLPPPFPLK EVQVPIIENH LCDLKYHKGL ITGDNVHIVR DDMLCAGNEG HDSCQGDSGG PLVCKVEDTW LQAGVVSWGE GCAQPNRPGI YTRVTYYLDW IHH | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts