Learn More
R&D Systems™ Recombinant Mouse TRANCE/RANK L/TNFSF11 (E. coli-expressed)
Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Bioactivity
529.00 € - 530.00 €
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) | 21943 |
---|---|
Molekulargewicht | 19 kDa |
Name | TRANCE/TNFSF11/RANK L |
Menge | 10 μg |
Quelle | E. coli-derived mouse TRANCE/TNFSF11/RANK L protein Lys158-Asp316,with an N-terminal Met |
Produktcode | Marke | Zusammensetzung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zusammensetzung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
18176600
|
R&D Systems™
462-TEC-010 |
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in NaH 2 PO 4 NaCl and EDTA with BSA as a carrier protein. |
530.00 €
10 Mikrogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
18359227
|
R&D Systems™
462-TEC-010/CF |
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in NaH 2 PO 4 NaCl and EDTA. |
529.00 €
10 Mikrogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
The Recombinant Mouse TRANCE/RANK L/TNFSF11 (E. coli-expressed) is derived from E. coli. The Recombinant Mouse TRANCE/RANK L/TNFSF11 (E. coli-expressed) has been validated for the following applications: Bioactivity.Spezifikation
21943 | |
TRANCE/TNFSF11/RANK L | |
E. coli-derived mouse TRANCE/TNFSF11/RANK L protein Lys158-Asp316,with an N-terminal Met | |
Unconjugated | |
>95%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain. |
19 kDa | |
10 μg | |
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution. | |
Recombinant |