Learn More
R&D Systems™ Recombinant Mouse sTNF RI/TNFRSF1A Protein
Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Bioactivity
549.00 €
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) 21937
Molekulargewicht 21 kDa
Name TNF RI/TNFRSF1A
Menge 50 μg
Quelle E. coli-derived mouse TNF RI/TNFRSF1A protein Ile22-Ala212,with an N-terminal Met
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Zusammensetzung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Zusammensetzung Preis Menge & Verfügbarkeit  
18138070
Unterlagen ansehen
R&D Systems™
425-R1-050
Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in PBS with BSA as a carrier protein.
549.00 €
50 Mikrogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
18146170
Unterlagen ansehen
R&D Systems™
425-R1-050/CF
Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in PBS.
549.00 €
50 Mikrogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The Recombinant Mouse sTNF RI/TNFRSF1A Protein is derived from E. coli. The Recombinant Mouse sTNF RI/TNFRSF1A Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
Spezifikation
Spezifikation
21937
TNF RI/TNFRSF1A
E. coli-derived mouse TNF RI/TNFRSF1A protein Ile22-Ala212,with an N-terminal Met
Unconjugated
97%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain.
21 kDa
50 μg
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution.
Recombinant
Videos