missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Proto-oncogene Wnt-3 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Proto-oncogene Wnt-3, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00 € - 2645.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_033547.1 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 22415 |
Name | Proto-oncogene Wnt-3 Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16088361
|
enQuireBio™
QP9467-ye-10ug |
10 μg | N/A | ||||||
16028371
|
enQuireBio™
QP9467-ye-50ug |
50 μg | N/A | ||||||
16078361
|
enQuireBio™
QP9467-ye-100ug |
100 μg |
800.00 €
100 Mikrogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16008371
|
enQuireBio™
QP9467-ye-200ug |
200 μg | N/A | ||||||
16018371
|
enQuireBio™
QP9467-ye-500ug |
500 μg |
2285.00 €
500 Mikrogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16098361
|
enQuireBio™
QP9467-ye-1mg |
1 mg | N/A | ||||||
Spezifikation
NP_033547.1 | |
Proto-oncogene Wnt-3 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Mouse | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
22415 | |
Research Use Only | |
Wnt3 | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
GYPIWWSLAL GQQYTSLASQ PLLCGSIPGL VPKQLRFCRN YIEIMPSVAE GVKLGIQECQ HQFRGRRWNC TTIDDSLAIF GPVLDKATRE SAFVHAIASA GVAFAVTRSC AEGTSTICGC DSHHKGPPGE GWKWGGCSED ADFGVLVSRE FADARENRPD ARSAMNKHNN EAGRTTILDH MHLKCKCHGL SGSCEVKTCW WAQPDFRAIG DFLKDKYDSA SEMVVEKHRE SRGWVETLRA KYALFKPPTE RDLVYYENSP NFCEPNPETG SFGTRDRTCN VTSHGIDGCD LLCCGRGHNT RTEKRKEKCH CVF | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
enQuireBio™ Recombinant Mouse Proto-oncogene Wnt-3 Protein