missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Recombinant Mouse Plexin A2 Protein

Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility.

Marke:  R&D Systems™ 5486-PA-050

300.64 EUR gültig bis 2024-12-16
Benutzen Sie den Promotions-Code "21630" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


Artikelnummer. 18188570

  • 394.00 € / 50 Mikrogramm

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

The Recombinant Mouse Plexin A2 Protein is derived from CHO. The Recombinant Mouse Plexin A2 Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
Spezifikation

Spezifikation

Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in PBS.
133 kDa
50μg
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution.
Recombinant
18845
Plexin A2
Chinese Hamster Ovary cell line,CHO-derived mouse Plexin A2 protein Met25-Pro1227,with a C-terminal 6-His tag
Unconjugated
95%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain.
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote