Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Mixed lineage kinase domain-like Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Mixed lineage kinase domain-like protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP9886-ye-100ug
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16088911
  • 800.00 € / 100 Mikrogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
NP_001297542.1
Mixed lineage kinase domain-like Protein
Research Use Only
MLKL
Recombinant Protein
Yeast
MDKLGQIIKL GQLIYEQCEK MKYCRKQCQR LGNRVHGLLQ PLQRLQAQGK KNLPDDITAA LGRFDEVLKE ANQQIEKFSK KSHIWKFVSV GNDKILFHEV NEKLRDVWEE LLLLLQVYHW NTVSDVSQPA SWQQEDRQDA EEDGNENMKV ILMQLQISVE EINKTLKQCS LKPTQEIPQD LQIKEIPKEH LGPPWTKLKT SKMSTIYRGE YHRSPVTIKV FNNPQAESVG IVRFTFNDEI KTMKKFDSPN ILRIFGICID QTVKPPEFSI VMEYCELGTL RELLDREKDL TMSVRSLLVL RAARGLYRLH HSETLHRNIS SSSFLVAGGY QVKLAGFELS KTQNSISRTA KSTKAERSSS TIYVSPERLK NPFCLYDIKA EIYSFGIVLW EIATGKIPFE GCDSKKIREL VAEDKKQEPV GQDCPELLRE IINECRAHEP SQRPSVDGRS LSGRERILER LSAVEESTDK KV
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
74568
100 μg
Not determined.
Full Length
Mouse
His
Tris-based buffer, 50% glycerol