Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Mixed lineage kinase domain-like Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Mixed lineage kinase domain-like protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP9886-ye-1mg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16008921
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Spezifikation
NP_001297542.1
Mixed lineage kinase domain-like Protein
Research Use Only
MLKL
Recombinant Protein
Yeast
MDKLGQIIKL GQLIYEQCEK MKYCRKQCQR LGNRVHGLLQ PLQRLQAQGK KNLPDDITAA LGRFDEVLKE ANQQIEKFSK KSHIWKFVSV GNDKILFHEV NEKLRDVWEE LLLLLQVYHW NTVSDVSQPA SWQQEDRQDA EEDGNENMKV ILMQLQISVE EINKTLKQCS LKPTQEIPQD LQIKEIPKEH LGPPWTKLKT SKMSTIYRGE YHRSPVTIKV FNNPQAESVG IVRFTFNDEI KTMKKFDSPN ILRIFGICID QTVKPPEFSI VMEYCELGTL RELLDREKDL TMSVRSLLVL RAARGLYRLH HSETLHRNIS SSSFLVAGGY QVKLAGFELS KTQNSISRTA KSTKAERSSS TIYVSPERLK NPFCLYDIKA EIYSFGIVLW EIATGKIPFE GCDSKKIREL VAEDKKQEPV GQDCPELLRE IINECRAHEP SQRPSVDGRS LSGRERILER LSAVEESTDK KV
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
74568
1 mg
Not determined.
Full Length
Mouse
His
Tris-based buffer, 50% glycerol