Learn More
R&D Systems™ Recombinant Mouse LBP Protein
Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Bioactivity
373.00 €
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) | 16803 |
---|---|
Molekulargewicht | 51.5 kDa |
Name | LBP |
Menge | 25 μg |
Quelle | Mouse myeloma cell line,NS0-derived mouse LBP protein Gly25-Val481 (Ser102Arg,Tyr284His),with a C-terminal 6-His tag |
Produktcode | Marke | Zusammensetzung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zusammensetzung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
18128690
|
R&D Systems™
6635-LP-025/CF |
Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in MES, NaCl, PEG and CHAPS. |
373.00 €
25 Mikrogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
18166660
|
R&D Systems™
6635-LP-025 |
Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in MES, NaCl, PEG and CHAPS with BSA as a carrier protein. |
373.00 €
25 Mikrogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
The Recombinant Mouse LBP Protein is derived from NS0. The Recombinant Mouse LBP Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.Spezifikation
16803 | |
LBP | |
Mouse myeloma cell line,NS0-derived mouse LBP protein Gly25-Val481 (Ser102Arg,Tyr284His),with a C-terminal 6-His tag | |
Unconjugated | |
95%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain. |
51.5 kDa | |
25 μg | |
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution. | |
Recombinant |