Learn More
R&D Systems™ Recombinant Mouse IL-27 p28/IL-30 Protein
Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Bioactivity
355.00 €
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) 246779
Molekulargewicht Observed Molecular Wt: 25-35kDa, reducing conditions, Predicted Molecular Wt.: 24.9kDa
Name IL-27 p28/IL-30
Menge 10 μg
Quelle Mouse myeloma cell line,NS0-derived mouse IL-27 p28/IL-30 protein Phe29-Ser234,with a C-terminal 10-His tag
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Zusammensetzung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Zusammensetzung Preis Menge & Verfügbarkeit  
18166400
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
R&D Systems™
7430-ML-010/CF
Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in HEPES, NaCl and CHAPS.
355.00 €
10 Mikrogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
18327747
Unterlagen ansehen
R&D Systems™
7430-ML-010
Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in HEPES, NaCl and CHAPS with BSA as a carrier protein.
355.00 €
10 Mikrogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The Recombinant Mouse IL-27 p28/IL-30 Protein is derived from NS0. The Recombinant Mouse IL-27 p28/IL-30 Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
Spezifikation
Spezifikation
246779
IL-27 p28/IL-30
Mouse myeloma cell line,NS0-derived mouse IL-27 p28/IL-30 protein Phe29-Ser234,with a C-terminal 10-His tag
Unconjugated
90%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain.
Observed Molecular Wt: 25-35kDa, reducing conditions, Predicted Molecular Wt.: 24.9kDa
10 μg
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution.
Recombinant
Videos