missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Glutathione S-transferase P 1 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Glutathione S-transferase P 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke: enQuireBio™ QP6126-ec-100ug
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
NP_038569.1 | |
Glutathione S-transferase P 1 Protein | |
Research Use Only | |
Gstp1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
PPYTIVYFPV RGRCEAMRML LADQGQSWKE EVVTIDTWMQ GLLKPTCLYG QLPKFEDGDL TLYQSNAILR HLGRSLGLYG KNQREAAQMD MVNDGVEDLR GKYVTLIYTN YENGKNDYVK ALPGHLKPFE TLLSQNQGGK AFIVGDQISF ADYNLLDLLL IHQVLAPGCL DNFPLLSAYV ARLSARPKIK AFLSSPEHVN RPINGNGKQ | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
14870 | |
100 μg | |
Not determined. | |
Full Length | |
Mouse | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur