Learn More
R&D Systems™ Recombinant Mouse FGF-4 Protein
Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Bioactivity
421.00 €
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) | 14175 |
---|---|
Molekulargewicht | 19.0 kDa |
Name | FGF-4 |
Menge | 25 μg |
Quelle | E. coli-derived mouse FGF-4 protein Ala30-Leu202 |
Produktcode | Marke | Zusammensetzung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zusammensetzung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
18108060
|
R&D Systems™
5846-F4-025 |
Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in MOPS, Ammonium Sulfate, EDTA, DTT with BSA as a carrier protein. |
421.00 €
25 Mikrogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
18319637
|
R&D Systems™
5846-F4-025/CF |
Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in MOPS, Ammonium Sulfate, EDTA, DTT and Trehalose. |
421.00 €
25 Mikrogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
The Recombinant Mouse FGF-4 Protein is derived from E. coli. The Recombinant Mouse FGF-4 Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.Spezifikation
14175 | |
FGF-4 | |
E. coli-derived mouse FGF-4 protein Ala30-Leu202 | |
Unconjugated | |
95%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain. |
19.0 kDa | |
25 μg | |
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution. | |
Recombinant |