Learn More
R&D Systems™ Recombinant Mouse CXCL13/BLC/BCA-1 Protein
Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Bioactivity
476.00 €
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) 55985
Molekulargewicht 9.8 kDa
Name CXCL13/BLC/BCA-1
Menge 25 μg
Quelle E. coli-derived mouse CXCL13/BLC/BCA-1 protein Ile22-Ala109
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Zusammensetzung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Zusammensetzung Preis Menge & Verfügbarkeit  
18344817
Unterlagen ansehen
R&D Systems™
470-BC-025
Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in Acetonitrile and TFA with BSA as a carrier protein.
476.00 €
25 Mikrogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
18178290
Unterlagen ansehen
R&D Systems™
470-BC-025/CF
Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in Acetonitrile and TFA.
476.00 €
25 Mikrogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The Recombinant Mouse CXCL13/BLC/BCA-1 Protein is derived from E. coli. The Recombinant Mouse CXCL13/BLC/BCA-1 Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
Spezifikation
Spezifikation
55985
CXCL13/BLC/BCA-1
E. coli-derived mouse CXCL13/BLC/BCA-1 protein Ile22-Ala109
ANGIE, ANGIE2, B cell-attracting chemokine 1, B lymphocyte chemoattractant, BCA1, BCA-1, BCA1B-cell chemoattractant, BCA-1CXC chemokine BLC, B-cell-homing chemokine (ligand for Burkitt's lymphoma receptor-1), BLC, BLCSmall-inducible cytokine B13, BLR1L, B-lymphocyte chemoattractant, chemokine (C-X-C motif) ligand 13, chemokine (C-X-C motif) ligand 13 (B-cell chemoattractant), C-X-C motif chemokine 13, SCYB13, SCYB13B-cell-attracting chemokine 1, small inducible cytokine B subfamily (Cys-X-Cys motif), member 13 (B-cellchemoattractant)
Recombinant
9.8 kDa
25 μg
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution.
Unconjugated
97%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain.