Learn More
R&D Systems™ Recombinant Mouse CCL24/Eotaxin-2/MPIF-2 (aa 27-119) Protein
Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Bioactivity
229.00 €
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) 56221
Molekulargewicht 10.3 kDa
Name CCL24/Eotaxin-2/MPIF-2 aa 27-119
Menge 25 μg
Quelle E. coli-derived mouse CCL24/Eotaxin-2/MPIF-2 protein Val27-Val119
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Zusammensetzung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Zusammensetzung Preis Menge & Verfügbarkeit  
18307427
Unterlagen ansehen
R&D Systems™
1017-MP-025/CF
Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in PBS.
229.00 €
25 Mikrogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
18127010
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
R&D Systems™
1017-MP-025
Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in PBS with BSA as a carrier protein.
229.00 €
25 Mikrogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The Recombinant Mouse CCL24/Eotaxin-2/MPIF-2 (aa 27-119) Protein is derived from E. coli. The Recombinant Mouse CCL24/Eotaxin-2/MPIF-2 (aa 27-119) Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
Spezifikation
Spezifikation
56221
CCL24/Eotaxin-2/MPIF-2 aa 27-119
E. coli-derived mouse CCL24/Eotaxin-2/MPIF-2 protein Val27-Val119
Unconjugated
97%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain.
10.3 kDa
25 μg
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution.
Recombinant
Videos