Learn More
R&D Systems™ Recombinant Mouse CCL1/TCA-3 Protein
Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Bioactivity
549.00 €
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) | 20290 |
---|---|
Molekulargewicht | 7.8 kDa |
Name | CCL1/I-309/TCA-3 |
Menge | 25 μg |
Quelle | Mouse myeloma cell line,NS0-derived mouse CCL1/I-309/TCA-3 protein Lys24-Cys92 |
Produktcode | Marke | Zusammensetzung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zusammensetzung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
18364977
|
R&D Systems™
845-TC-025 |
Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in Acetonitrile and TFA with BSA as a carrier protein. |
549.00 €
25 Mikrogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
18157530
|
R&D Systems™
845-TC-025/CF |
Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in Acetonitrile and TFA. |
549.00 €
25 Mikrogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
The Recombinant Mouse CCL1/TCA-3 Protein is derived from NS0. The Recombinant Mouse CCL1/TCA-3 Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.Spezifikation
20290 | |
CCL1/I-309/TCA-3 | |
Mouse myeloma cell line,NS0-derived mouse CCL1/I-309/TCA-3 protein Lys24-Cys92 | |
Unconjugated | |
>95%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain. |
7.8 kDa | |
25 μg | |
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution. | |
Recombinant |