missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Recombinant Monkeypox Virus A30L Fc Chimera Protein
Marke: R&D Systems™ 11279-MX-100
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Bioassay data are not available.Spezifikation
NP_536567.1 | |
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. | |
100 μg | |
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 °C as supplied. 1 month, 2 to 8 °C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70 °C under sterile conditions after reconstitution. | |
Unconjugated | |
>95%, by SDS-PAGE visualized with Silver Staining and quantitative densitometry by Coomassie® Blue Staining. |
Bioactivity | |
M.W. Observed: 52-60 kDa, under reducing conditions., M.W. Theoretical: 41 kDa | |
Human embryonic kidney cell, HEK293-derived monkeypox virus zaire-96-i-16 A30L protein MD Human IgG1 (Pro100-Lys330) IEGR MPXV A30L (Gln22-Leu146) (N-terminus) Accession # NP_536567.1 (C-terminus) | |
<0.10 EU per 1 μg of the protein by the LAL method. | |
Reconstitute at 500 μg/mL in PBS. |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur