missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Macaque IL2 / Interleukin-2 Protein

A DNA sequence encoding the Macaca mulatta (Rhesus macaque) IL2 / Interleukin-2, was expressed in the hosts and tags indicated.

309.00 € - 3545.00 €

Spezifikation

Zugriffsnummer NP_001040595.1
Gen-ID (Entrez) 708017
Name IL2 / Interleukin-2 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 6
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16061660
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP6217-ec-10ug
10 μg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
16001670
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP6217-ec-50ug
50 μg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
16051660
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP6217-ec-100ug
100 μg
1025.00 €
100 Mikrogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16081660
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP6217-ec-200ug
200 μg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
16091660
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP6217-ec-500ug
500 μg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
16071660
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP6217-ec-1mg
1 mg
3545.00 €
1 Milligramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

NP_001040595.1
IL2 / Interleukin-2 Protein
Not determined.
Full Length of Mature Protein
Macaque
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
708017
Research Use Only
IL2
Recombinant Protein
E. coli
APTSSSTKKT QLQLEHLLLD LQMILNGINN YKNPKLTRML TFKFYMPKKA TELKHLQCLE EELKPLEEVL NLAQSKNFHL RDTKDLISNI NVIVLELKGS ETTLMCEYAD ETATIVEFLN RWITFCQSII STLT
Greater than 82.1% as determined by SDS-PAGE.
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt